3-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5764-25G B5764-5G
TCIAB5764-25GEA 3125 NOK
TCIAB5764-25G TCIAB5764-5G
3-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl ≥97.0% (by GC)
3-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Formel: C₁₂H₈BrCl
MDL nummer: MFCD06201387
CAS-nummer: 164334-69-4
FN: 3151
ADR: 9,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %