1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5765-1G B5765-5G
TCIAB5765-1GEA 515 NOK
TCIAB5765-1G TCIAB5765-5G
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrClI
MW: 317,348 g/mol
MDL nummer: MFCD09907935
CAS-nummer: 450412-28-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C