1-Bromodibenzofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Bromodibenzo[b,d]furan
B5766-200MG B5766-1G
TCIAB5766-200MGEA 350 NOK
TCIAB5766-200MG TCIAB5766-1G
1-Bromodibenzofuran ≥98.0% (by GC)
1-Bromodibenzofuran
Formel: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
MDL nummer: MFCD00094238
CAS-nummer: 50548-45-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C