4-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5767-1G B5767-200MG
TCIAB5767-1GEA 2025 NOK
TCIAB5767-1G TCIAB5767-200MG
4-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Formel: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
MDL nummer: MFCD29067336
CAS-nummer: 1097884-37-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %