9-Bromo-10-[3-(2-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9-Bromo-10-(3-(naphthalen-2-yl)phenyl)anthracene, 9-Bromo-10-[3-(naphthalen-2-yl)phenyl]anthracene
B5772-1G B5772-200MG
TCIAB5772-1GEA 3200 NOK
TCIAB5772-1G TCIAB5772-200MG
9-Bromo-10-[3-(2-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9-Bromo-10-[3-(2-naphthyl)phenyl]anthracene
Formel: C₃₀H₁₉Br
MDL nummer: MFCD30470616
CAS-nummer: 944801-33-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C