Bisindolylmaleimide I ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: GF 109203X
B5781-25MG B5781-5MG
TCIAB5781-25MGEA 5400 NOK
TCIAB5781-25MG TCIAB5781-5MG
Bisindolylmaleimide I ≥97.0% (by HPLC)
Bisindolylmaleimide I
Formel: C₂₅H₂₄N₄O₂
MW: 412,48 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236428
CAS-nummer: 133052-90-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 268.0 to 272.0 deg-C