2-(3-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
Leverandør: TCI
Synonymer: N-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
B5793-1G B5793-5G
TCIAB5793-1GEA 660 NOK
TCIAB5793-1G TCIAB5793-5G
2-(3-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
2-(3-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
Formel: C₂₇H₂₃N
MW: 361,49 g/mol
MDL nummer: MFCD30471917
CAS-nummer: 1372778-66-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C