2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B5800-200MG B5800-1G
TCIAB5800-200MGEA 445 NOK
TCIAB5800-200MG TCIAB5800-1G
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan ≥97.0% (by GC)
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Formel: C₆H₄BrF₃O
MW: 228,9946 g/mol
MDL nummer: MFCD03086219
CAS-nummer: 17515-77-4
FN: 2920
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %