tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Boc-3-Methanesulphonyloxyazetidine
B5801-5G B5801-25G
TCIAB5801-5GEA 595 NOK
TCIAB5801-5G TCIAB5801-25G
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate ≥98.0% (by GC)
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₅S
MW: 251,3 g/mol
MDL nummer: MFCD05664832
CAS-nummer: 141699-58-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C