4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-6-chloro-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5802-1G B5802-5G
TCIAB5802-1GEA 825 NOK
TCIAB5802-1G TCIAB5802-5G
4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-6-chloro-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-6-chloro-2-phenylpyrimidine
Formel: C₂₂H₁₅ClN₂
MW: 342,83 g/mol
MDL nummer: MFCD29477698
CAS-nummer: 1689538-58-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C