2-Bromobenzo[b]naphtho[2,3-d]furan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromonaphtho[2,3-b]benzofuran
B5805-1G B5805-5G
TCIAB5805-1GEA 540 NOK
TCIAB5805-1G TCIAB5805-5G
2-Bromobenzo[b]naphtho[2,3-d]furan ≥98.0% (by GC)
2-Bromobenzo[b]naphtho[2,3-d]furan
Formel: C₁₆H₉BrO
MW: 297,15 g/mol
MDL nummer: MFCD30187285
CAS-nummer: 1627917-16-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %