1-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5811-1G B5811-5G
TCIAB5811-1GEA 2050 NOK
TCIAB5811-1G TCIAB5811-5G
1-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Formel: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
MDL nummer: MFCD28975084
CAS-nummer: 1333002-37-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C