2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]furan ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dibenzo[b,d]furan-2,8-diylbis(diphenylphosphine oxide)
B5822-1G B5822-200MG
TCIAB5822-1GEA 3625 NOK
TCIAB5822-1G TCIAB5822-200MG
2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]furan ≥96.0% (by HPLC)
2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]furan
Formel: C₃₆H₂₆O₃P₂
MW: 568,55 g/mol
MDL nummer: MFCD30607231
CAS-nummer: 911397-27-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 251.0 to 255.0 deg-C