2-Bromo-5-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5824-1G B5824-5G
TCIAB5824-1GEA 755 NOK
TCIAB5824-1G TCIAB5824-5G
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Kokepunkt: 100°C
MDL nummer: MFCD08669550
CAS-nummer: 90221-55-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C