4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B5828-25G B5828-5G
TCIAB5828-25GEA 3275 NOK
TCIAB5828-25G TCIAB5828-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃BrF₃N
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659466
CAS-nummer: 191165-13-6
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %