2-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
B5842-1G B5842-5G
TCIAB5842-1GEA 475 NOK
TCIAB5842-1G TCIAB5842-5G
2-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (by GC)
2-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene]
Formel: C₂₅H₁₅BrO
MW: 411,30 g/mol
MDL nummer: MFCD29050113
CAS-nummer: 899422-06-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %