6-Bromochroman-4-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 6-Bromo-4-chromanone
B5843-1G B5843-5G
TCIAB5843-1GEA 310 NOK
TCIAB5843-1G TCIAB5843-5G
6-Bromochroman-4-one ≥98.0% (by GC)
6-Bromochroman-4-one
Formel: C₉H₇BrO₂
MW: 227,0547 g/mol
MDL nummer: MFCD00546803
CAS-nummer: 49660-57-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C