2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethan-1-ol, 2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethanol
B5851-100G B5851-25G
TCIAB5851-100GEA 2925 NOK
TCIAB5851-100G TCIAB5851-25G
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethanol ≥98.0% (by GC)
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethanol
Formel: C₈H₂₀O₂Si
MW: 176,33 g/mol
MDL nummer: MFCD09261150
CAS-nummer: 102229-10-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %