(3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl)methanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: [3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl]methanol, [3-(Bromomethyl)-1-tosylazetidin-3-yl]methanol
B5852-200MG B5852-1G
TCIAB5852-200MGEA 875 NOK
TCIAB5852-200MG TCIAB5852-1G
(3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl)methanol ≥98.0% (by GC)
(3-(Bromomethyl)-1-(p-toluenesulphonyl)azetidin-3-yl)methanol
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₃S
MW: 334,24 g/mol
MDL nummer: MFCD18782897
CAS-nummer: 1041026-55-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C