1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5853-1G B5853-5G
TCIAB5853-1GEA 875 NOK
TCIAB5853-1G TCIAB5853-5G
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane ≥98.0% (by GC)
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane
Formel: C₁₄H₁₂Br₂
MW: 340,06 g/mol
Kokepunkt: 198°C
MDL nummer: MFCD00634290
CAS-nummer: 19829-56-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C