3-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5869-1G B5869-5G
TCIAB5869-1GEA 1250 NOK
TCIAB5869-1G TCIAB5869-5G
3-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
3-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Formel: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
MDL nummer: MFCD32062864
CAS-nummer: 854952-59-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C