4-(3-Buten-1-yl)-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5872-1G B5872-5G
TCIAB5872-1GEA 1100 NOK
TCIAB5872-1G TCIAB5872-5G
4-(3-Buten-1-yl)-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-(3-Buten-1-yl)-4'-methylbiphenyl
Formel: C₁₇H₁₈
MW: 222,33 g/mol
CAS-nummer: 117713-14-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C