4,4'-Bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4'-Bis(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
B5881-25G B5881-5G
TCIAB5881-25GEA 3350 NOK
TCIAB5881-25G TCIAB5881-5G
4,4'-Bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
4,4'-Bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formel: C₃₀H₄₂
MW: 402,67 g/mol
MDL nummer: MFCD11053445
CAS-nummer: 85600-56-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %