Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Naphtho[2,1-b]benzofuran
B5884-1G B5884-5G
TCIAB5884-1GEA 1350 NOK
TCIAB5884-1G TCIAB5884-5G
Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan ≥98.0% (by GC)
Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan
Formel: C₁₆H₁₀O
MW: 218,26 g/mol
MDL nummer: MFCD00046916
CAS-nummer: 205-39-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C