4-Bromooxindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Bromooxindole, 4-Bromo-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, 4-Bromoindolin-2-one
B5903-1G B5903-200MG
TCIAB5903-1GEA 1725 NOK
TCIAB5903-1G TCIAB5903-200MG
4-Bromooxindole ≥98.0% (by GC)
4-Bromooxindole
Formel: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
MDL nummer: MFCD06659911
CAS-nummer: 99365-48-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C