1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B5923-25G B5923-5G
TCIAB5923-25GEA 4300 NOK
TCIAB5923-25G TCIAB5923-5G
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0% (by GC)
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
Formel: C₆H₁₂Cl₆Si₂
MW: 353,03 g/mol
Kokepunkt: 281°C
Flash punkt: 75°C
MDL nummer: MFCD00053189
CAS-nummer: 13083-94-8
EINECS: 235-994-7
FN: 2987
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %