1-Boc-3,3-difluoro-4,4-(dihydroxy)piperidine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-difluoro-4,4-dihydroxypiperidine, 1-Boc-3,3-difluoro-4,4-dihydroxypiperidine, 3,3-Difluoro-4,4-dihydroxypiperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3,3-Difluoro-4,4-dihydroxypiperidine-1-carboxylate
B5931-100MG B5931-500MG
TCIAB5931-100MGEA 660 NOK
TCIAB5931-100MG TCIAB5931-500MG
1-Boc-3,3-difluoro-4,4-(dihydroxy)piperidine ≥97.0% (by GC)
1-Boc-3,3-difluoro-4,4-(dihydroxy)piperidine
Formel: C₁₀H₁₇F₂NO₄
MW: 253,25 g/mol
MDL nummer: MFCD18072968
CAS-nummer: 1067914-83-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %