5-Bromobenzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5940-1G B5940-5G
TCIAB5940-1GEA 1525 NOK
TCIAB5940-1G TCIAB5940-5G
5-Bromobenzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥97.0% (by GC)
5-Bromobenzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene
Formel: C₁₆H₉BrS
MW: 313,21 g/mol
CAS-nummer: 189097-35-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C