1-Bromo-3,3-dimethylbutane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5948-25G B5948-5G
TCIAB5948-25GEA 2525 NOK
TCIAB5948-25G TCIAB5948-5G
1-Bromo-3,3-dimethylbutane ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3,3-dimethylbutane
Formel: C₆H₁₃Br
MW: 165,07 g/mol
Kokepunkt: 138°C
MDL nummer: MFCD00060844
CAS-nummer: 1647-23-0
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %