2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5950-1G B5950-200MG
TCIAB5950-1GEA 835 NOK
TCIAB5950-1G TCIAB5950-200MG
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile ≥95.0% (by GC)
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₁₀BrN
Kokepunkt: 85°C
MDL nummer: MFCD02684219
CAS-nummer: 101184-73-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %