3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(3-Bromophenyl)benzonitrile
B5964-1G B5964-5G
TCIAB5964-1GEA 1125 NOK
TCIAB5964-1G TCIAB5964-5G
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Formel: C₁₃H₈BrN
MW: 258,12 g/mol
CAS-nummer: 1040141-34-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C