4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Bromo-4'-Chloro-1,1'-biphenyl
B5966-1G B5966-5G
TCIAB5966-1GEA 405 NOK
TCIAB5966-1G TCIAB5966-5G
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Formel: C₁₂H₈BrCl
MW: 267,55 g/mol
MDL nummer: MFCD06201384
CAS-nummer: 23055-77-8
FN: 3152
ADR: 9,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C