2'-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B5967-1G B5967-5G
TCIAB5967-1GEA 905 NOK
TCIAB5967-1G TCIAB5967-5G
2'-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] ≥97.0% (by GC)
2'-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
Formel: C₂₅H₁₅BrO
MW: 411,30 g/mol
MDL nummer: MFCD31814409
CAS-nummer: 1477458-14-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C