1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B5982-1G B5982-5G
TCIAB5982-1GEA 350 NOK
TCIAB5982-1G TCIAB5982-5G
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrFI
MW: 300,8949 g/mol
Kokepunkt: 109°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368675
CAS-nummer: 450412-29-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %