4-Bromo-4'-(4-bromophenyl)-3',5',6'-triphenyl-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
B5986-1G B5986-5G
TCIAB5986-1GEA 1875 NOK
TCIAB5986-1G TCIAB5986-5G
4-Bromo-4'-(4-bromophenyl)-3',5',6'-triphenyl-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (by HPLC)
4-Bromo-4'-(4-bromophenyl)-3',5',6'-triphenyl-1,1':2',1''-terphenyl
Formel: C₄₂H₂₈Br₂
MW: 692,49 g/mol
Smeltepunkt: 374°C
MDL nummer: MFCD32062866
CAS-nummer: 22932-54-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%