2,5-Bis(4-bromophenyl)-3,4-diphenylcyclopenta-2,4-dienone ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
B5987-1G B5987-5G
TCIAB5987-1GEA 915 NOK
TCIAB5987-1G TCIAB5987-5G
2,5-Bis(4-bromophenyl)-3,4-diphenylcyclopenta-2,4-dienone ≥98.0% (by HPLC)
2,5-Bis(4-bromophenyl)-3,4-diphenylcyclopenta-2,4-dienone
Formel: C₂₉H₁₈Br₂O
MW: 542,27 g/mol
CAS-nummer: 54523-24-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 247.0 to 251.0 deg-C