2-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B6000-200MG B6000-1G
TCIAB6000-200MGEA 745 NOK
TCIAB6000-200MG TCIAB6000-1G
2-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formel: C₂₄H₁₇Br
MW: 385,30 g/mol
MDL nummer: MFCD32062871
CAS-nummer: 1890136-54-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %