tert-Butyl-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: tert-Butyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate
B6012-200MG B6012-1G
TCIAB6012-200MGEA 340 NOK
TCIAB6012-200MG TCIAB6012-1G
tert-Butyl-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate ≥98.0% (by GC)
tert-Butyl-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₉NO₄
MW: 241,29 g/mol
MDL nummer: MFCD16140210
CAS-nummer: 1002355-96-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %