2,4-Bis[(dodecylthio)methyl]-6-methylphenol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,4-Bis(dodecylsulphanylmethyl)-6-methylphenol
B6016-25G B6016-500G
TCIAB6016-25GEA 325 NOK
TCIAB6016-25G TCIAB6016-500G
2,4-Bis[(dodecylthio)methyl]-6-methylphenol ≥95.0% (by GC)
2,4-Bis[(dodecylthio)methyl]-6-methylphenol
Formel: C₃₃H₆₀OS₂
MW: 536,96 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11973660
CAS-nummer: 110675-26-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %