(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: ((4-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
B6028-1G B6028-5G
TCIAB6028-1GEA 350 NOK
TCIAB6028-1G TCIAB6028-5G
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Formel: C₁₁H₁₃BrSi
MW: 253,214 g/mol
Smeltepunkt: 62°C
MDL nummer: MFCD01863556
CAS-nummer: 16116-78-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C