3-(Benzyloxy)cyclobutanone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B6029-1G B6029-200MG
TCIAB6029-1GEA 1025 NOK
TCIAB6029-1G TCIAB6029-200MG
3-(Benzyloxy)cyclobutanone ≥95.0% (by GC)
3-(Benzyloxy)cyclobutanone
Formel: C11H12O2
MW: 176,21 g/mol
Kokepunkt: 102°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09755991
CAS-nummer: 30830-27-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %