1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4,11,11-Tetraethoxy-3,12-dioxa-4,11-disilatetradecane
B6035-1G B6035-5G
TCIAB6035-1GEA 675 NOK
TCIAB6035-1G TCIAB6035-5G
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane ≥96.0% (by GC)
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane
Formel: C₁₈H₄₂O₆Si₂
MW: 410,70 g/mol
Kokepunkt: 115°C
MDL nummer: MFCD21596675
CAS-nummer: 52034-16-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %