3-Bromophenanthrene-9,10-dione ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromo-9,10-phenanthrenedione
B6037-1G B6037-5G
TCIAB6037-1GEA 570 NOK
TCIAB6037-1G TCIAB6037-5G
3-Bromophenanthrene-9,10-dione ≥95.0% (by GC)
3-Bromophenanthrene-9,10-dione
Formel: C₁₄H₇BrO₂
MW: 287,11 g/mol
MDL nummer: MFCD18072876
CAS-nummer: 13292-05-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %