SB-297006 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-Benzoyl-4-nitro-L-phenylalanine Ethyl ester, SB297006, (S)-Ethyl 2-benzamido-3-(4-nitrophenyl)propanoate
B6053-5MG B6053-25MG
TCIAB6053-5MGEA 960 NOK
TCIAB6053-5MG TCIAB6053-25MG
SB-297006 ≥98.0% (by HPLC)
SB-297006
Formel: C₁₈H₁₈N₂O₅
MW: 342,35 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19690954
CAS-nummer: 58816-69-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -82.0 to -90.0 deg (C=1, ethanol)