1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,4-Bis(dimethyl(vinyl)silyl)benzene, 1,4-Phenylenebis[dimethyl(vinyl)silane]
B6054-25G B6054-5G
TCIAB6054-25GEA 3225 NOK
TCIAB6054-25G TCIAB6054-5G
1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene ≥95.0% (by GC)
1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene
Formel: C₁₄H₂₂Si₂
MW: 246,50 g/mol
Kokepunkt: 95°C
MDL nummer: MFCD07778038
CAS-nummer: 4519-17-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %