Benzyl Benzodithioate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Benzyl benzodithioate, Benzyl Benzenecarbodithioate, Benzodithioic acid Benzyl ester, Benzenecarbodithioic acid Benzyl ester
B6066-1G B6066-5G
TCIAB6066-1GEA 1975 NOK
TCIAB6066-1G TCIAB6066-5G
Benzyl Benzodithioate ≥95.0% (by GC)
Benzyl Benzodithioate
Formel: C₁₄H₁₂S₂
MW: 244,37 g/mol
Kokepunkt: 254°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08705657
CAS-nummer: 27249-90-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %