tert-Butyl-3-formylpyrrolidine-1-carboxylate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
(+/-)-3-Formylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, (+/-)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxaldehyde, (+/-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-formylpyrrolidine, (+/-)-1-Boc-3-formylpyrrolidine, tert-Butyl 3-formylpyrrolidine-1-carboxylate, (+/-)-tert-Butyl 3-Formylpyrrolidine-1-carboxylate, (+/-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ MW: 199,2500 g/mol |
MDL nummer:
MFCD03791257 CAS-nummer: 59379-02-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |