Benzyl isovalerate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Benzyl 3-methylbutanoate
B6099-100G B6099-25G
TCIAB6099-100GEA 890 NOK
TCIAB6099-100G TCIAB6099-25G
Benzyl isovalerate ≥98.0% (by GC)
Benzyl isovalerate
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Kokepunkt: 245°C
MDL nummer: MFCD00048348
CAS-nummer: 103-38-8
EINECS: 203-106-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %