2-(2-Bromophenyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B6100-1G B6100-5G
TCIAB6100-1GEA 1425 NOK
TCIAB6100-1G TCIAB6100-5G
2-(2-Bromophenyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
2-(2-Bromophenyl)naphthalene
Formel: C₁₆H₁₁Br
MW: 283,17 g/mol
MDL nummer: MFCD18415513
CAS-nummer: 22082-97-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C