1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B6103-25G B6103-5G
TCIAB6103-25GEA 2000 NOK
TCIAB6103-25G TCIAB6103-5G
1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Formel: C₁₁H₉BrO
MW: 237,1 g/mol
Kokepunkt: 192°C
MDL nummer: MFCD00055374
CAS-nummer: 3401-47-6
EINECS: 222-272-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C